Description
- Microesferas no adherentes
- Matriz: Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
- Ligando: Proteína G
- Color: negro
- Temperatura de funcionamiento: Temperatura ambiente
- Se puede utilizar sin detergentes
- Para la purificación a pequeña escala y la detección de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de suero y células
- Disponible en paquetes de 2 x 1 ml y 5 x 1 ml
Specifications
Specifications
| Tipo de esfera | Proteína G Mag Sepharose Xtra microesfera magnética |
| Capacidad de unión | 27 mg de IgG humana por ml de gel |
| Matriz | Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada |
| Cantidad | 2 x 1 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación rápida y a pequeña escala y la detección de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de suero y células |
| Ligando | Proteína G |
Safety and Handling
Product Identifier
- Protein G Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.