Learn More
Cytiva Columnas de proteína G HP SpinTrap™
Código de producto. 11580644 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 μL
Tamaño de la unidad:
100 g
11580644 800 μL 100 g
1 options
Código de producto. 11580644 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28903134
Edge
Includes
16 columnas preempaquetadas de proteína G HP SpinTrap, una herramienta de extracción de tapa inferior de plástico e instrucciones. También se incluye un protocolo, sin necesidad de pretratamiento de la muestra, para una purificación eficiente y a pequeña escala de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de suero y cultivo celular en menos de 20 min.
Para purificación a pequeña escala de anticuerpos o enriquecimiento de proteínas de interés en columnas de centrifugación preempaquetadas
  • Protocolos para elución clásica y métodos de conexión cruzada; diseñados para su uso con una microcentrífuga estándar.
  • Con formato para elución tanto para flujos de LC-MS como de análisis de electroforesis
  • La cinética de unión rápida y la alta capacidad proporcionan un alto rendimiento
  • Preempaquetado con proteína G Sepharose™ medio de alto rendimiento para acoplamiento de anticuerpos de subclases IgG
  • Escalamiento sencillo con columnas preempaquetadas HiTrap™ Proteína G HP
  • Matriz: Agarosa altamente entrecruzada, 6 %
  • Capacidad de unión: > 1 mg de IgG humana/columna
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Estabilidad del pH: De 3 a 9 (largo plazo), de 2 a 9 (corto plazo)
  • Volumen de columna: 800 μL
  • Volumen máximo de carga de muestra: 600 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Proteína G Sepharose HP SpinTrap columna de centrifugado
Cantidad 800 μL
Incluye 16 Proteína G preempaquetada HP SpinTrap columna, una herramienta para quitar la tapa inferior de plástico, instrucciones y protocolo
Tipo de ligando Proteína G recombinante sin región de unión a la albúmina (2 mg/ml de medio)
Intervalo de pH De 3 a 9 (largo plazo), de 2 a 9 (corto plazo)
Tamaño de partículas 34 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4° a 8 °C
Tipo de columna Proteína G Sepharose Columna giratoria
Para utilizar con (aplicación) Purificación a pequeña escala de anticuerpos o enriquecimiento de proteínas de interés en columnas de centrifugación preempaquetadas, electroforesis o LC/MS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protein G HP SpinTrap
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol