Includes
Cuatro placas filtrantes de 96-pocillos de proteína G HP MultiTrap preempaquetadas con instrucciones, además de un protocolo, sin necesidad de pretratamiento de la muestra, para una purificación eficaz a pequeña escala de anticuerpos monoclonales y policlonales a partir de sobrenadantes de suero y cultivo celular en menos 20 minutos.
- Formato flexible con protocolos para elución clásica y métodos de conexión cruzada
- Con formato para elución tanto para flujos de LC-MS como de análisis de electroforesis
- La cinética de unión rápida y la alta capacidad proporcionan un alto rendimiento
- Preempaquetado con proteína G Sepharose™ medio de alto rendimiento para acoplamiento de anticuerpos de subclases IgG
- Se puede utilizar con centrifugación o vacío, manualmente o en sistemas robóticos automatizados
- Escalamiento sencillo con columnas preempaquetadas HiTrap™ Proteína G HP
- Matriz: Agarosa altamente entrecruzada, 6 %
- Capacidad de unión: medio de aproximadamente 25 mg de IgG humana/ml (0,5 a 1 mg de IgG/pocillo)
- Tamaño de partícula medio: 34 μm
- Estabilidad del pH: De 3 a 9 (largo plazo), de 2 a 9 (corto plazo)
- volumen del pocillo: 800 μL
- Fuerza de centrifugación: < 700 x G
- Presión de vacío: - 0,5 bares (máx.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa de proteína G Sepharose HP MultiTrap |
| Cantidad | 4 Paq. |
| Incluye | 4 placas filtrantes de 96-pocillos de proteína G HP MultiTrap preempaquetadas con instrucciones, además de un protocolo |
| Material | Polipropileno, polietileno |
| Tipo de ligando | Proteína G recombinante sin región de unión a la albúmina (2 mg/ml de medio) |
| Presión máxima | -0,5 bar |
| Intervalo de pH | De 3 a 9 (largo plazo), de 2 a 9 (corto plazo) |
| Tamaño de partículas | 34 μm |
| Tipo de soporte | Agarosa muy entrecruzada al 6 % |
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Mostrar más |
Safety and Handling
Product Identifier
- Protein G HP MultiTrap
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.