Learn More
Cytiva Protein G Antibody Package Affinity Columns for Antibody Purification
Código de producto. 15363224 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Complete packsize
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15363224 Complete packsize 1 set
1 options
Código de producto. 15363224 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29058806
 Artículo restringido
En stock
Protein G is a good choice for the general purpose capture of antibodies at the laboratory scale
Protein G is a good choice for the general purpose capture of antibodies at the laboratory scale since it binds a broader range of IgG from eukaryotic species and binds more classes of IgG than protein A. Contents: HiTrap Protein G HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de afinidad de anticuerpos
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad Complete packsize
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antibody package, Protein G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.