Descripción
- Fuerte unión a la región FC de IgG
- Adecuado para la purificación de anticuerpos policlonales
- Alta capacidad—20 mg de IgG humana/ml
- Limpieza «in situ» (CIP) con estabilidad de pH: De 2 a 10
- Estable en tampones acuosos de uso común, guanidine-HCl 6 M, urea 8M
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | 20 mg de IgG humana/ml |
| Concentración de ligando | 3 mg de proteína A/ml de medio |
| Matriz | 4 % agarosa entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| pH | Desde 2 hasta 10 |
| Cantidad | 25 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el fraccionamiento y la purificación de inmunoglobulina; apto para procedimientos de inmunoprecipitación |
| Ligando | Proteína A nativa |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Protein A Sepharose CL-4B, 25 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol