Learn More
Cytiva Medio de proteína A Sepharose™ CL-4B
Código de producto. 11554955 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1,5 g
25 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
1500 MG
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11554955 500 mL 500 ml
11514945 1,5 g 1500 MG
11564955 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11554955 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17096302
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la purificación y el fraccionamiento de inmunoglobina. El medio Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B también es muy adecuado para la inmunoprecipitación.
  • Fuerte unión a la región FC de IgG
  • Adecuado para la purificación de anticuerpos policlonales
  • Alta capacidad—20 mg de IgG humana/ml
  • Limpieza «in situ» (CIP) con estabilidad de pH: De 2 a 10
  • Estable en tampones acuosos de uso común, guanidine-HCl 6 M, urea 8M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de unión 20 mg de IgG humana/ml
Concentración de ligando 3 mg de proteína A/ml de medio
Matriz 4 % agarosa entrecruzada
Tamaño de partículas 90 μm
pH Desde 2 hasta 10
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para el fraccionamiento y la purificación de inmunoglobulina; apto para procedimientos de inmunoprecipitación
Ligando Proteína A nativa
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Líquido inflamable Categoría 3
Faroangivelser
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Skyddsangivelse
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.