Learn More
Cytiva Proteína A y proteína G Mag Sepharose™
Código de producto. 10300695 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
4 x 500 μl
Capacidad de unión:
13 a 22 mg de IgG humana/ml
8 a 17 mg de IgG humana/ml
Ligando:
Proteína A nativa
Proteína G
Tipo de esfera:
Proteína A Mag Sepharose
Proteína G Mag Sepharose
Tamaño de la unidad:
2000 UL
500 microlitros
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Capacidad de unión Ligando Tipo de esfera unitSize
10300695 500 μl 8 a 17 mg de IgG humana/ml Proteína A nativa Proteína A Mag Sepharose 500 microlitros
10249574 500 μl 13 a 22 mg de IgG humana/ml Proteína G Proteína G Mag Sepharose 500 microlitros
10488634 4 x 500 μl 13 a 22 mg de IgG humana/ml Proteína G Proteína G Mag Sepharose paquete de 4
10259574 4 x 500 μl 8 a 17 mg de IgG humana/ml Proteína A nativa Proteína A Mag Sepharose 2000 UL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10300695 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28944006
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Simplifique el enriquecimiento de las proteínas objetivo mediante inmunoprecipitación o aplicaciones de extracción
Proteína A y proteína G Mag Sepharose Son perlas magnéticas diseñadas para simplificar el enriquecimiento de proteínas objetivo mediante aplicaciones de inmunoprecipitación o pull-down. Las perlas magnéticas se basan en Sepharose con proteína A nativa o proteína G nativa como ligando. La proteína A y la proteína G tienen altas afinidades por la región Fc de los anticuerpos IgG y ofrecen diferentes características de afinidad en una amplia gama de especies de IgG de mamíferos.
Hay dos protocolos disponibles para el enriquecimiento de proteínas: El protocolo de enlace cruzado y el protocolo clásico. Los protocolos son simples con condiciones de elución optimizadas para aplicaciones posteriores, como electroforesis y MS.
Proteína A y proteína G Mag Sepharose Combine métodos de enriquecimiento bien probados con la plataforma de perlas magnéticas, que tiene propiedades ideales para la preparación de muestras a pequeña escala. Junto con MagRack 6, una herramienta de separación para seis tubos de microcentrífuga, se pueden procesar hasta seis muestras en paralelo.
  • Visible y denso Sepharose Perlas magnéticas basadas en ligando de proteína A o proteína G, fáciles de localizar y recolectar la proteína objetivo unida.
  • Las microesferas no adherentes eliminan los efectos de manchas y la formación de agregados. Se puede utilizar sin detergentes
  • Captura sencilla de la proteína objetivo en muestras de pequeños o grandes volúmenes (escala de microlitros baja a alta)
  • Capacidad optimizada para el enriquecimiento/inmunoprecipitación de proteínas objetivo: solo son necesarias bajas cantidades de anticuerpos
Matriz: Partículas de agarosa paramagnéticas, esféricas y altamente reticuladas.
Ligando: Proteína A nativa; Proteína G nativa
Capacidad de unión de la proteína A: Gel de IgG humana de 8-17 mg/ml
Capacidad de unión de la proteína G: Gel de 13-22 mg de IgG humana/ml Tamaño
de partícula: 37-100 μmetros
Temperatura de trabajo: Temperatura ambiente
Solución de almacenamiento: etanol al 20%
Temperatura de almacenamiento: 4 °C a 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Proteína A Mag Sepharose
Capacidad de unión 8 a 17 mg de IgG humana/ml
Matriz Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
Tamaño de partículas 37-100 μm
Cantidad 500 μl
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para simplificar el enriquecimiento de proteínas objetivo mediante aplicaciones de inmunoprecipitación o extracción, para la investigación de biomarcadores
Ligando Proteína A nativa
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protein A Mag Sepharose, 1 x 500 ul
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.