Learn More
Cytiva Proteína A Mag Sepharose™ Xtra
Código de producto. 10565210 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10565210 5 x 1 mL 5 ml
11525664 2 x 1 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10565210 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28967062
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Las microesferas magnéticas están diseñadas para la purificación rápida y a pequeña escala y la detección de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de suero y células
Se utiliza como herramienta de separación para manipular las microesferas en tubos de microcentrífuga. Se pueden procesar hasta seis muestras en paralelo y se puede examinar fácilmente un mayor número de muestras en paralelo con un alto rendimiento en un dispositivo robótico.
  • Microesferas magnéticas a base de Sepharose visibles y densas con ligando de proteína A, fáciles de detectar y recoger la proteína objetivo unida
  • Las microesferas no adherentes eliminan los efectos de manchas y la formación de agregados
  • Se puede utilizar sin detergentes
  • Captura sencilla de la proteína objetivo en muestras de pequeños o grandes volúmenes (escala de microlitros baja a alta)
  • Proporciona alta pureza y producción
∽Se μpueden obtener 350 g de IgG humana purificada de cada proceso de
purificación Proporciona una detección paralela robusta de anticuerpos con alta reproducibilidad
Matriz: Partículas de agarosa paramagnéticas, esféricas y altamente reticuladas
Ligando: Proteína A nativa
Capacidad de unión: 27 mg de IgG humana/ml
gel Temperatura de funcionamiento: temperatura ambiente
Estabilidad: estable
  • Purificación a pequeña escala
  • Detección de anticuerpos
  • Purificación de anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de unión 27 mg de IgG humana por ml de gel
Cantidad 5 x 1 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protein A Mag Sepharose Xtra, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.