Learn More
Cytiva Columna de alto rendimiento de proteína A SpinTrap™
Código de producto. 11560644 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
16 columnas
Tamaño de la unidad:
16 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11560644 16 columnas 16 PCS
1 options
Código de producto. 11560644 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28903132
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para una purificación sencilla de anticuerpos a pequeña escala o un enriquecimiento de proteínas específicas mediante la captura de anticuerpos en columnas de centrifugación de un solo uso
Preempaquetado con medio de proteína A de alto rendimiento Sepharose™ para el acoplamiento de anticuerpos de subclases de IgG; utilizado con una microcentrífuga estándar
  • La cinética de unión rápida y la alta capacidad proporcionan un alto rendimiento
  • Los protocolos clásico (antígeno eluido con anticuerpo) y entrecruzado (antígeno eluido por separado) proporcionan flexibilidad
  • Condiciones de elución con formato para flujos de trabajo de análisis de electroforesis y LC-MS
  • Escalamiento sencillo con columnas preempaquetadas de proteína A de alto rendimiento HiTrap
  • Protocolo adicional para la purificación a pequeña escala de anticuerpos monoclonales y policlonales de suero y sobrenadantes de cultivo celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad de unión > 1 mg de IgG humana por pocillo
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Volumen de muestra 600 μl
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga estándar.
Contenido y almacenamiento Entre 2 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Cantidad 16 columnas
compliance-icons
Product Identifier
  • Protein A HP SpinTrap
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol