Learn More
Cytiva Kit de tampones de proteína A/G de alto rendimiento SpinTrap™
Código de producto. 10545735 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10545735 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10545735 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28913567
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cantidades suficientes de los siguientes reactivos para realizar 16 reacciones: 10x tampón de unión/lavado, tampón de elución clásico, 10x tampón de elución entrecruzado, 10x solución A entrecruzada y 10x solución B entrecruzada.
Tampones prefabricados optimizados para el enriquecimiento basado en afinidad de una proteína objetivo/inmunoprecipitación mediante columnas de proteína A de alto rendimiento, de proteína G de alto rendimiento y de anticuerpos SpinTrap™
  • Elimina la laboriosa preparación de tampones; permite el enriquecimiento rápido y reproducible de la proteína objetivo a partir de una mezcla de proteínas compleja.
  • Contiene reactivos para los protocolos clásico y entrecruzado (con/sin elución del anticuerpo junto con la proteína objetivo, respectivamente).
  • Formato práctico: las soluciones madre se pueden diluir directamente en las botellas suministradas para su almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de tampones de proteína A/G de alto rendimiento SpinTrap
Descripción Tampones prefabricados optimizados para el enriquecimiento basado en afinidad de una proteína objetivo/inmunoprecipitación mediante columnas de proteína A de alto rendimiento, de proteína G de alto rendimiento y de anticuerpos SpinTrap.
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 1 kit