Description
Protein A package is recommended for the purification of human antibodies. Contents: HiTrap Protein A HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL).
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de afinidad de anticuerpos |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 1 kit |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Desalting 1 x 5 ml; part of 'Antibody package, Protein A'
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol