missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteasome 20S alpha 5 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30505596 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30505596 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30505596 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338181V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Proteasome 20S alpha 5 Polyclonal antibody specifically detects Proteasome 20S alpha 5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Proteasome 20S alpha 5
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.25.1, FLJ42315, macropain subunit zeta, Macropain zeta chain, MGC117302, MGC125802, MGC125803, MGC125804, Multicatalytic endopeptidase complex zeta chain, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 5, proteasome alpha 5 subunit, proteasome component 5, proteasome subunit alpha type-5, proteasome subunit zeta, Proteasome zeta chain, PSC5, ZETA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-241 of human Proteasome 20S alpha 5 (NP_002781.2).,, Sequence:, MFLTRSEYDRGVNTFSPEGRLFQVEYAIEAIKLGSTAIGIQTSEGVCLAVEKRITSPLMEPSSIEKIVEIDAHIGCAMSGLIADAKTLIDKARVETQNHWFTYNETMTVESVTQAVSNLALQFGEEDADPGAMSRPFGVALLFGGVDEKGPQLFHMDPSGTFVQCDARAIGSASEGAQSSLQEVYHKSMTLKEAIKSSLIILKQVMEEKLNATNIELATVQPGQNFHMFTKEELEEVIKDI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5686
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.