Learn More
Cytiva Mezcla de inhibidores de proteasas
Código de producto. 10625385 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10625385 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10625385 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 80650123
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una inhibición eficaz de la proteasa durante la preparación de muestras de proteínas
La preparación de la muestra a menudo requiere la inhibición de la actividad de la proteasa. Esta mezcla contiene una combinación de inhibidores de proteasa competitivos y no competitivos, que protegen las proteínas de la proteólisis durante la purificación de tejidos animales, tejidos vegetales, levaduras y bacterias.
  • Inhibe el > 95 % de la actividad de la proteasa
  • Inhiben las proteasas de serina, cisteína y calpaína
  • No EDTA; opcionalmente, se puede añadir EDTA para inhibir las metaloproteasas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Inhibidor de proteasa(100X solución)
Tipo de producto Cóctel inhibidor de proteasa
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Cantidad 1 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protease Inhibitor Mix, 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: luoride
  • UNKNOWN ACUTE-2% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 2% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.