Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase reversa PDVB ProSwift™ RP-1S, monolito, 4,6 x 50 mm
Descripción
Realice separaciones de proteínas a caudales excepcionalmente altos con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-1S. Estas columnas monolíticas de fase reversa proporcionan una extraordinaria capacidad de resolución de medios analíticos no porosos junto con separaciones más rápidas para el análisis de biomoléculas en un amplio rango de masas. Las columnas monolíticas y poliméricas ProSwift presentan un prolongado ciclo de vida, reproducibilidad incluso tras cientos de ciclos y una amplia estabilidad de pH, lo que le confiere una gran capacidad de lavado exhaustivo (1M NaOH).
Cada monolito es una única varilla de polímeros cilíndrica que contiene una red continua e interconectada de canales de flujo con un tamaño de poro determinado.
Canal de tamaño pequeño (S) (permeabilidad estándar)
Estos canales y las superficies no porosas del monolito proporcionan una rápida transferencia de masa para lograr separaciones de proteínas rápidas de alta resolución. La morfología del monolito genera una baja contrapresión operativa, lo que permite el uso de mayores velocidades lineales con una mínima pérdida de resolución.
Ventajas de alta resolución a velocidades de caudal excepcionalmente altas
- Caudales operativos elevados disponibles para análisis rápidos
- Alto rendimiento y productividad mejorada
- Excelente estabilidad en un amplio intervalo de pH de 1 a 14
- Extraordinaria reproducibilidad y resistencia
- Gran capacidad de carga
Separaciones de proteínas rápidas y sensibles
- Separaciones de proteínas de alta velocidad
- Alta reproducibilidad de columna a columna
- Vida útil superior
Specifikationer
Specifikationer
| Química de columna | Fenil |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 5 mL/min |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 2800 psi (190 bar) |
| Tamaño de partículas | Monolito |
| pH | De 1 a 14 |
| Tamaño de poro | Monolito |
| Visa mer |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.