Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC para intercambio iónico de amina terciaria ProSwift™ WAX-1S, monolito, 4,6 mm x 50 mm
BIOPHARMA
Código de producto. 11351873
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11351873 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11351873 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 064294
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: Monolito; fase de columna: Intercambio iónico
Purifique rápidamente proteínas mediante intercambio iónico con la fase estacionaria de aminas terciarias de las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ WAX-1S. Estas columnas de intercambio iónico monolíticas proporcionan la excepcional potencia de resolución de los medios no porosos, junto con la gran capacidad de los medios porosos convencionales. Ofrecen excelentes separaciones utilizando gradientes rápidos a bajas y altas velocidades de caudal que mejoran la productividad. Estas columnas duraderas y resistentes presentan estabilidad y reproducibilidad incluso después de cientos de ciclos.
Cada monolito es una única varilla de polímeros cilíndrica que contiene una red continua e interconectada de canales de flujo con un tamaño de poro determinado. Estos grandes canales combinados con las superficies no porosas del monolito proporcionan una rápida transferencia de masa, alta resolución y rápidas separaciones de proteínas. La exclusiva morfología globular del medio de polímeros le confiere su gran capacidad.
Diversidad de columnas
  • Disponibles en formato de 4,6 x 50 mm para separaciones biomoleculares o 1,0 x 50 mm para separaciones biomoleculares microanalíticas de gran resolución
Idoneidad excepcional para separación de proteínas
  • Gran capacidad de carga
  • Análisis rápido
  • Amplia gama de caudales operativos
  • Excelente estabilidad en un amplio intervalo de pH
  • Extraordinaria reproducibilidad y resistencia
  • Alto rendimiento y productividad mejorada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal De 0,5 a 1,5 mL/min
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 1000 psi (70 bar)
Tamaño de partículas Monolito
pH De 2 a 12
Tamaño de poro Monolito
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Amina terciaria
Línea de productos Monolito
Material de embalaje Polímero monolito
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.