Learn More
R&D Systems™ Prostate Tissue Slides (Adenocarcinoma Gleasons Score 9)- Paraffin
Código de producto. 18767773 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18767773 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18767773 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.69€
    274.05€ / paquete de 5
    Ahorro 47.64€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Prostate Tissue Slides (Adenocarcinoma Gleasons Score 9)
Estado normativo RUO
Especie Humano
Condición del tejido Adenocarcinoma Gleasons Score 9
Línea de productos Novus