Descripción
- Alta resistencia química y térmica debido al pistón cerámico, al cilindro de vidrio y a las piezas fluoroplásticas altamente resistentes
- La configuración gradual de volumen garantiza resultados precisos y repetibles
- Funcionamiento suave y ligero
- Tubo de aspiración fácil de acoplar con conexión roscada segura
- El sistema de recirculación de medios permite recuperar medios no utilizados y devolverlos al frasco
- - 360° cabezal dispensador giratorio
- Conector universal en la parte posterior de la unidad para el secado de tubos y filtros
- Válvulas reemplazables por el usuario
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Disponible en un rango de volumen de 0,2 a 60 ml.
Especificaciones
- Autoclavabilidad: Totalmente autoclavable (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Accesorio roscado para botella: A45
- Longitud: 173 mm (5 ml)
- Adaptadores de botella incluidos: A32, A38, S40
- Peso: 388 g (5 ml)
Materiales
- Pistón: Cerámica AI2O3 de alta pureza (99,7%)
- Cilindro: Vidrio borosilicato 3.3
- Bloque de válvulas: Halar (ECTFE)
- Bola de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
- Asiento de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
- Resorte de válvula: Hastelloy (99,7%)
Conservación
Tienda a 0° hasta 40 °C
Garantía
Dos años
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo | 360 °Cabezal dispensador giratorio |
| Tipo de producto | Dispensador para Bottletop |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Gris y blanco |
| Canales | 1 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | De 1 a 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación |
| Incluye | Adaptadores de botellas A32, A38, S40 |
| Incrementos | 0,10 mL |
| Mostrar más |