Learn More
Sartorius Dispensador de tapa de botella Prospenser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15715595 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 mL
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,10 mL
0,25 ml
0,50 mL
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Tamaño de la unidad
15715595 De 5 a 30 ml 0,50 mL cada uno
15775585 De 0,2 a 1 ml 0,05 mL cada uno
15785585 De 0,4 a 2 ml 0,05 mL cada uno
15795585 De 1 a 5 mL 0,10 mL cada uno
15705595 De 2 a 10 ml 0,25 ml cada uno
15725595 De 10 a 60 ml 1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15715595 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LH723064
En stock
Dispensadores de parte superior de frasco de alta calidad con resistencia química superior. El dispensador para frascos Sartorius Prospenser es seguro, cómodo y personalizable, lo que lo hace ideal para una amplia gama de necesidades de dispensación.
  • Alta resistencia química y térmica debido al pistón cerámico, al cilindro de vidrio y a las piezas fluoroplásticas altamente resistentes
  • La configuración gradual de volumen garantiza resultados precisos y repetibles
  • Funcionamiento suave y ligero
  • Tubo de aspiración fácil de acoplar con conexión roscada segura
  • Válvulas reemplazables por el usuario
  • Totalmente esterilizable en autoclave
Especificaciones
  • Autoclavabilidad: Totalmente autoclavable (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
  • Accesorio roscado para botella: A32
  • Longitud: 143 mm (5 ml)
  • Adaptadores de botella incluidos: A28, S40, A45
  • Peso: 200 g (5 ml)
Materiales
  • Pistón: Cerámica AI2O3 de alta pureza (99,7%)
  • Cilindro: Vidrio borosilicato 3.3
  • Bloque de válvulas: Halar (ECTFE)
  • Bola de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Asiento de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Resorte de válvula: Hastelloy (99,7%)
Conservación
Tienda a 0° hasta 40 °C
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo 360 °Cabezal dispensador giratorio
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Gris y blanco
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) De 5 a 30 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación
Incluye Adaptadores para botellas A28, S40, A45
Incrementos 0,50 mL
Precisión 0.60%
Reproducibilidad 0.20%
máx. (imperial) 39,2 °F a 122 °F
Temperatura (métrico) 4 °C a 50 °C
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 143 mm, (5 ml)