Learn More
Contec™ Mopa QuickTask PROSAT™: presaturada con alcohol isopropílico al 70 % y agua desionizada al 30 %
Código de producto. 17810194 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
PSTA0021
PSTA0022, irradiado
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Esterilidad Tamaño de la unidad
17810194 PSTA0021 No estéril paquete de 30
17800194 PSTA0022, irradiado Estéril paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17810194 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PSTA0021BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    233.36€ / paquete de 30
    Ahorro 34.64€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Las mopas presaturadas con alcohol isopropílico de grado USP aseguran uniformidad entre operadores y eliminan la necesidad de llevar una solución de limpieza adicional y separar las mopas y los cubos en una habitación. Las mopas presaturadas permiten la aplicación específica de alcohol isopropílico en las superficies. Eliminan el riesgo de derrames de líquidos inflamables y reducen el uso de alcohol isopropílico y los COV.
El PROSAT™ QuickTask™ El sistema de trapeador proporciona una opción consistente y conveniente al usar IPA para limpiar o eliminar residuos. Cada trapeador está presaturado con una cantidad constante de 70% USP alcohol isopropílico de grado alimenticio, eliminando la necesidad de accesorios adicionales como sistemas de baldes o escurridores. Estas fregonas están envasadas en una práctica bolsa fácil de rasgar. El sistema tiene una cara 100 % de poliéster y genera bajos niveles de partículas y fibras. Usando este trapeador con el QuickTask™ marco y QuickConnect™ El mango lo convierte en una alternativa ergonómica a la limpieza de manos con toallitas presaturadas con IPA. Este sistema es ideal para enjuagar después de aplicar desinfectantes en techos, paredes y suelos, o para eliminar residuos secos de las superficies. El PROSAT QuickTask™ El sistema de fregado está disponible irradiado para su uso en salas blancas de grado B a D.
IPA presaturada QuickTask™ fregar
  • Los cabezales de mopa recubiertos 100 % de poliéster de 2 capas liberan niveles bajos de partículas y fibras
  • Disponible irradiado, lo que lo hace ideal para su uso en salas limpias de grado B
  • El envase es una práctica bolsa fácil de rasgar
  • El pequeño número de mopas por paquete limita el exceso de residuos, lo que lo hace ideal para entornos más pequeños
Embalaje:
Envasado en bolsas exteriores de polietileno para simplificar el traslado del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de mopa
Modelo PSTA0021
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 41 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 13 cm
Anchura (imperial) 5 in
Desechables Un solo uso
Color-coded No
Material Poliéster
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Contec IPA Wipes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.