Learn More
Clorhidrato de propiverina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Propiverine, Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.1914 |
| Porcentaje de pureza | >95% |