Learn More
Clorhidrato de propiverina, TRC
Código de producto. 30414429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414429 1 g -
30422318 500 mg 500 miligramos
30417751 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8280001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54556-98-8
Fórmula molecular C23 H29 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 403.94
Sinónimo α-phenyl-α-propoxy-Benzeneacetic acid 1-methyl-4-piperidinyl ester hydrochloride (1:1), Acetic acid, diphenylpropoxy-, 1-methyl-4-piperidyl ester, hydrochloride (7CI), Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propoxy-, 1-methyl-4-piperidinyl ester, hydrochloride (9CI), Mictonetten, Mictonorm, P 4, P 4 (anticholinergic), Pollarine, Propiverine hydrochloride
Nombre IUPAC (1-metilpiperidina-4-il) 2,2-difenil-2-propoxyaceato; Cloruro
SMILES Cl.CCCOC(C(=O)OC1CCN(C)CC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiverine, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1914
Porcentaje de pureza >95%