Learn More
Clorhidrato de Propinox, TRC
Código de producto. 30135766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135766 50 mg 50 miligramos
30005201 250 mg 250 miligramos
30003322 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP77150050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2765-97-1
Fórmula molecular C21 H23 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 373.87
Sinónimo Diphenyl(2-propynyloxy)acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, α-Phenyl-α-(2-propynyloxy)benzeneacetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester Hydrochloride), Sertal, β-(Dimethylamino)ethyl α,α-diphenyl-α-(propargyloxy)acetate Hydrochloride, Pargeverine Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etil 2,2-difenil-2-prop-2-inoxyaceato; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)C(OCC#C)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propinox Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-4-16-25-21(18-11-7-5-8-12-18,19-13-9-6-10-14-19)20(23)24-17-15-22(2)3;/h1,5-14H,15-17H2,2-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1445
Porcentaje de pureza >95%