Learn More
Benzoato de propargil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410268 25 g 25 g
15400268 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53444.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6750-04-5 | C9H12N3Na2O8P | 367.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6750-04-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl benzoate
Densidad 1.106
Punto de ebullición 225°C to 226°C
Fórmula molecular C10H8O2
Fórmula lineal C6H5CO2CH2C≡CH
Índice de refracción 1.532
Número MDL MFCD00996341
Cantidad 25 g
Sinónimo prop-2-yn-1-yl benzoate, propargyl benzoate, prop-2-yn-1-ylbenzoate, 2-propynyl benzoate, acmc-20ajtj, 2-propynyl benzoate #
Clave InChI NBDHEMWCIUHARG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC benzoato de prop-2-inilo
Peso molecular (g/mol) 160.17
PubChem CID 336291
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%