Learn More
Benzoato de propargil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400268 5 g 5 g
15410268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53444.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6750-04-5 | C9H12N3Na2O8P | 367.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6750-04-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl benzoate
Densidad 1.106
Punto de ebullición 225°C to 226°C
Fórmula molecular C9H12N3Na2O8P
Fórmula lineal C6H5CO2CH2C≡CH
Índice de refracción 1.532
Número MDL MFCD00150830
Cantidad 5 g
Sinónimo cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
Clave InChI INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC disodio;fosfato [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 367.16
PubChem CID 94332
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%