Learn More
PropamocarbHidrocloruro, TRC
Código de producto. 30012266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012266 10 g 10 g
30011892 25 g 25 g
30005895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP01463610G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25606-41-1
Fórmula molecular C9 H20 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 224.73
Sinónimo Propamocarb hydrochloride, Carbamic acid, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Carbamic acid, [3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, monohydrochloride (8CI, 9CI), Gentracur, Previcur Flex, Previcur N, Propamocarb hydrochloride, Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate monohydrochloride, SN 66752
Nombre IUPAC propil N-[3-(dimetilamino)propil]carbamato;clorhidrato
SMILES Cl.CCCOC(=O)NCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propamocarb hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20N2O2.ClH/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3;/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1292