Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ WCX-10
Descripción
Separe las proteínas y sus variantes mediante estas columnas de intercambio catiónico débil con resolución excepcionalmente alta.
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 para obtener una resolución excepcionalmente alta en las separaciones de proteínas y de sus variantes. Las columnas ProPac, basadas en las fases estacionarias compuestas de gránulos poliméricos no porosos de 10 μm, resuelven las isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila injertada en el núcleo de la partícula elimina las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio catiónico proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada.
- La columna ProPac WCX-10 es un intercambiador de cationes débiles con un grupo funcional de carboxilato
- Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado
- Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de anticuerpos monoclonales y otras proteínas
- Muy adecuada para la caracterización de las variantes de las proteínas relacionadas, incluidas las variantes de desamidación y de truncamiento con lisina de anticuerpos monoclonales
- Separaciones de alta resolución inigualables
- Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote incomparable elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Precolumna |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 3000 psi (207 bar) |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de poro | No poroso |
| Cantidad | Unitary |
| Temperatura | 60 °C |
| Fase estacionaria | Carboxilato |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.