Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ WCX-10
BIOPHARMA
Código de producto. 11301743
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Formato de columna:
Columna de análisis
Columna semipreparativa
Conjunto de columnas (3 columnas, 1 lote)
Precolumna
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna Tamaño de la unidad
11301743 250 mm 4 mm Columna de análisis cada uno
11351853 250 mm 2 mm Columna de análisis cada uno
11361853 250 mm 9 mm Columna semipreparativa cada uno
15560224 250 mm 22 mm Columna de análisis cada uno
15570224 250 mm 4 mm Conjunto de columnas (3 columnas, 1 lote) cada uno
15580234 100 mm 4 mm Columna de análisis cada uno
15590234 150 mm 4 mm Columna de análisis cada uno
11311743 50 mm 4 mm Precolumna 1 PCS
11371853 50 mm 2 mm Precolumna cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11301743 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 054993
 Artículo restringido
Edge
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Separe las proteínas y sus variantes mediante estas columnas de intercambio catiónico débil con resolución excepcionalmente alta.
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 para obtener una resolución excepcionalmente alta en las separaciones de proteínas y de sus variantes. Las columnas ProPac, basadas en las fases estacionarias compuestas de gránulos poliméricos no porosos de 10 μm, resuelven las isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila injertada en el núcleo de la partícula elimina las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio catiónico proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada.
Varios formatos para ofrecer mayor flexibilidad
  • La columna ProPac WCX-10 es un intercambiador de cationes débiles con un grupo funcional de carboxilato
  • Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado
Rendimiento superior en el análisis de proteínas
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de anticuerpos monoclonales y otras proteínas
  • Muy adecuada para la caracterización de las variantes de las proteínas relacionadas, incluidas las variantes de desamidación y de truncamiento con lisina de anticuerpos monoclonales
  • Separaciones de alta resolución inigualables
  • Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote incomparable elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 1 mL/min
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 3000 psi (207 bar)
Compatibilidad de fase móvil pH de 2 a 12, 80 % compatible con acetonitrilo y acetona, compatible con detergentes no iónicos y zwitteriónicos, no compatible con detergentes catiónicos
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Carboxilato
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Material PEEK
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Tipo de producto Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.