Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ HIC-10
BIOPHARMA
Código de producto. 11342043
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
7,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11342043 250 mm 4,6 mm cada uno
11301863 100 mm 2,1 mm cada uno
11311863 100 mm 4,6 mm cada uno
11321863 75 mm 7,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11342043 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 074197
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una separación de alta resolución de proteínas y péptidos en condiciones no desnaturalizantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10.
Consiga una separación de alta resolución de proteínas y péptidos en condiciones no desnaturalizantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10. Estas columnas de sílice, desarrolladas con fijaciones de ligandos multifuncionales, proporcionan una excepcional estabilidad hidrolítica en las condiciones altamente acuosas propias de HIC.
Columnas de gran eficacia para la separación de biomoléculas grandes
  • Alta capacidad de carga de proteínas en aplicaciones de purificación
  • Amplia gama de aplicaciones analíticas y preparativas, incluida la separación de proteínas de suero bovino, proteínas de veneno de serpiente y anticuerpos monoclonales (MAbs)
  • Basadas en partículas de gel de sílice esféricas ultrapuras de 5 μm con poros de 300 Å
La cromatografía de interacción hidrofóbica separa biomoléculas en una gradiente de sal decreciente, basándose en diferencias de hidrofobicidad en superficie. Este método conserva la actividad biológica de las proteínas. El mecanismo de separación por HIC complementa a los mecanismos de intercambio iónico y de cromatografía de filtración en gel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 3500 psi (240 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 300 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 40 °C
Fase estacionaria Amida/etil
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Interacción hidrófoba
Fase Interacción hidrófoba
Material Acero inoxidable
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.