Descripción
Prominin 2 Monoclonal specifically detects Prominin 2 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Prominin 2 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 244029 |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | hPROML2, MGC138714, PROM-2, prominin 2, prominin-2, Prominin-like protein 2, prominin-related protein, PROML2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Prominin 2, Ala27-Leu834, Accession # AAM10541 |
| Mostrar más |