Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de prometazina
Código de producto. 15760849 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15760849 100 g 100 g
15740849 5 g 5 g
15750849 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15760849 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 254581000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58-33-3 | C17H20N2S·HCl | 320.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-33-3
Fórmula molecular C17H20N2S·HCl
Peso molecular (g/mol) 320.88
Clave InChI XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo promethazine hydrochloride, phenergan, promethazine hcl, fenergan, n,n-dimethyl-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-2-amine hydrochloride, diprasine, farganesse, fellozine, pipolfen, pipolphen
PubChem CID 6014
ChEBI CHEBI:8462
Nombre IUPAC N,N-Dimetil-1-fenotiazin-10-ilpropan-2-amina; clorhidrato
SMILES CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine hydrochloride
Punto de fusión 227.0°C to 230.0°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.88