Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración ProLong™
Descripción
ProLong Glass Antifade Mountant is a glycerol-based, hard-setting, ready-to-use mounting media that can be applied directly to fluorescently labeled cells or tissue samples on microscope slides or coverslips. ProLong Glass is compatible with a wide array of fluorescent dyes including Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3, and Cy5, or proteins (GFP, RFP, mCherry) and with any cell/tissue type for image depths ranging from up to 150 μm for bright, high-resolution Z-Stack, 3D, and 2D images. ProLong Glass mounting media is recommended for all immersion oil imaging applications.
Con su alto índice de refracción de 1,52 y su fórmula antidecoloración de alta calidad, el medio de montaje antidecoloración ProLong Glass ofrece las siguientes ventajas:
• Hasta un 75 % de mejora en la resolución axial para obtener imágenes nítidas
• 3–4 veces más profundidad focal de exposición en comparación con los medios de montaje con índice de refracción de 1,47, con imágenes nítidas para monocapas de células, cortes de tejido o cultivos celulares 3D de hasta 150 μm de grosor/profundidad focal
• Fondo bajo en todo el espectro
• Señales conservadas de la decoloración inhibida
• De semanas a meses de estabilidad para muestras montadas en portaobjetos
• Facilidad de uso
• Disponibilidad con o sin DAPI
Más información acerca de los medios de montaje antidecoloración ProLong >
El medio de montaje antidecoloración de fijación dura ProLong Glass ya viene mezclado y listo para usarlo en un frasco cuentagotas o un frasco de 10 ml con o sin tinción de ADN. NucBlue (Hoechst 33342) se excita mediante iluminación UV a 360 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 460 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional DAPI. La tinción SYTOX Deep Red se excita mediante iluminación roja a 660 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 682 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional Cy5/rojo oscuro. Después de eliminar el exceso de agua, simplemente vierta una gota del medio de montaje en la muestra, añada un cubreobjetos, aplique curado y obtenga la imagen. El medio de montaje ProLong Glass es un medio de montaje de curado resistente que minimiza la refracción óptica y la aberración esférica en la trayectoria óptica y que permite el almacenamiento a largo plazo de las muestras y ayuda a proteger las muestras de la fotodecoloración. El medio de montaje ProLong Glass no se decolora o encoge cuando se aplica curado, lo que permite tomar imágenes fluorescentes de alta calidad semanas o incluso meses después de montar los portaobjetos.
El medio de montaje ProLong Glass con tinción NucBlue contiene una concentración optimizada de tinción Hoechst 33342, que proporciona etiquetado nuclear superior de la mayoría de células y tejidos. Medio de montaje ProLong Glass con tinción NucBlue no se recomienda para muestras de más de 30 µm de grosor. Las muestras más gruesas pueden requerir incubaciones más prolongadas con reactivos de marcado, por lo que se recomienda una preincubación con el reactivo NucBlue Live ReadyProbes.
Imágenes más brillantes y nítidas
Los estudios muestran que la resolución axial de un sistema de microscopia puede mejorarse igualando el índice de refracción del medio de montaje, lo que maximiza la captación de luz de la lente de objetivo (1–3). Fouquet et. al. observaron una mejora espectacular en la resolución axial al utilizar un microscopio confocal con medios de alto índice de refracción (3). Cuando se compara el medio de montaje antidecoloración ProLong Glass, que tiene un índice de refracción de 1,52, con un medio de montaje con un índice de refracción de 1,47, la resolución axial se mejora en un 32 % a una profundidad focal de 40 µm y en un 75 % a una profundidad focal de 100 µm (consulte la figura siguiente). La intensidad de la señal y la sensibilidad de los fluoróforos también mejoran a medida que aumenta la profundidad focal dentro de la muestra. En la dirección lateral se observa una mejora de la resolución y la sensibilidad igual o mayor. Esto convierte a Prolong Glass en un montaje de alta calidad para la adquisición de imágenes de pilas Z, 3D y 2D de células y tejidos a profundidades de 0 a 100 µm (consulte la figura siguiente).
Inhiba la decoloración fotográfica en los espectros visibles y casi IR
Independientemente de los colorantes o proteínas fluorescentes que se utilicen, el medio de montaje antidecoloración ProLong Glass ayuda a proporcionar una protección superior contra la fotodecoloración. Se ha demostrado que cuenta con el mejor rendimiento de su clase con una amplia gama de tintes fluorescentes, incluidos los colorantes Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 y Cy5 (consulte la figura siguiente). El montaje ProLong Glass no suprime los fluoróforos y su capacidad para proporcionar una señal más brillante, sin ningún fondo, le ayuda a garantizar que obtendrá las imágenes de la mejor calidad y resolución para su publicación.
Señales estables durante la obtención de imágenes y para el almacenamiento a largo plazo
El montaje antidecoloración ProLong Glass es la opción idónea para almacenar las muestras con colorantes o proteínas fluorescentes y para conservar la intensidad de la señal durante sesiones prolongadas de obtención de imágenes, como el escaneo repetido bajo iluminación de escaneo láser confocal, o con microscopía de resolución extremadamente alta. Fácil de usar: solo hay que retirar el exceso de agua de la muestra teñida y montar.
Obtenga una excelente correspondencia de índice de refracción para conseguir imágenes nítidas
Para las aplicaciones modernas de obtención de imágenes de alta resolución, la equivalencia del índice de refracción es esencial. El medio de montaje antidecoloración ProLong Glass curará con un índice de refracción de 1,52. Además, esta propiedad de curado implica que no necesita usar complejas resinas acrílicas (por ejemplo, esmalte de uñas), que pueden dañar o arruinar objetivos de microscopios modernos.
Referencias
1: Cremer C, Masters BR. Resolution enhancement techniques in microscopy. Eur Phys J. 2013 38(3):281-344.
2: Shimi T, Kittisopikul M, Tran J, Goldman AE, Adam SA, Zheng Y, Jaqaman K, Goldman RD. Structural organization of nuclear lamins A, C, B1, and B2 revealed by superresolution microscopy. Mol Biol Cell. 2015 26(22):4075-86.
3: Fouquet C, Gilles JF, Heck N, Dos Santos M, Schwartzmann R, Cannaya V, Morel MP, Davidson RS, Trembleau A, Bolte S. Improving axial resolution in confocal microscopy with new high refractive index mounting media. PLoS One. 2015 10(3):e0121096.
Información de órdenes
Almacenar de 2–8 °C. Para un almacenamiento a largo plazo, almacenar a entre -5 y -30 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 mL |
| Tipo de producto | Montaje antidecoloración |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 ° y 8 °C. Para un almacenamiento a largo plazo, almacenar a entre -5 y -30 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Línea de productos | ProLong |
| Tipo de reactivo | Solución antidecoloración |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Descripción | ProLong™ Glass Antifade Mountant, 1 x 2 mL |