Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración ProLong™ Diamond con DAPI
Description
ProLong Diamond Antifade Mountant with DAPI is a glycerol-based liquid mountant designed to provide unparalleled antifade protection for fluorescence across the entire visual and IR spectrums. You can use ProLong Diamond Mountant with DAPI with almost any fluorescent dye or fluorescent protein (e.g., GFP, RFP, mCherry) to achieve the brightest signal and lowest background. Use ProLong Diamond for bright, high-definition fluorescent images with DAPI already embedded within the mounting media for nuclear counterstains. ProLong Diamond mountant with DAPI is best used to preserve signal strength across prolonged imaging sessions of fluorescent dyes or fluorescent proteins during confocal laser scanning or with super resolution microscopy.
Las características del medio de montaje antidecoloración ProLong Diamond incluyen:
• Protege los tintes y proteínas fluorescentes de la decoloración, en los espectros visibles y de infrarrojos completos
• Líquido de curado listo para su uso para almacenamiento durante más tiempo
• Ideal para colorantes Alexa Fluor y colorantes tradicionales, como FITC y Cy3, y proteínas fluorescentes como GFP, RFP y mCherry
• Las muestras montadas son estables durante meses
• Mantiene la señal de fluorescencia (apenas se produce supresión)
Más información acerca de los medios de montaje antidecoloración ProLong.
Para los medios de montaje con índice de refracción 1,52, optimizados para la adquisición de imágenes objetivo de inmersión en aceite, intente curar el medio de montaje antidecoloración ProLong Glass o no curar el medio de montaje antidecoloración suave SlowFade Glass.
El medio de montaje antidecoloración ProLong Diamond ya viene mezclado y listo para usarlo en un frasco cuentagotas o un frasco de 10 ml con o sin tinción de ADN. La tinción DAPI se excita mediante iluminación UV a 360 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 460 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional DAPI. La tinción SYTOX Deep Red se excita mediante iluminación roja a 660 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 682 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional Cy5/rojo oscuro. Simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos, aplique curado y obtenga la imagen. El medio de montaje ProLong Diamond es un medio de montaje de curado que forma una trayectoria óptica casi perfecta (1,47 de RI) y permite el almacenamiento a largo plazo de sus muestras, al mismo tiempo que las protege frente a la decoloración fotográfica. El medio de montaje ProLong Diamond no se decolora o encoge cuando se aplica curado y se almacena a largo plazo, lo que permite tomar imágenes fluorescentes de alta calidad semanas o incluso meses después de montar los portaobjetos.
Obtenga protección frente a la fotodecoloración en los espectros visibles y de infrarrojos completos
Independientemente de los colorantes o proteínas fluorescentes que utilice, el medio de montaje ProLong Diamond ayuda a proporcionar una protección superior contra la fotodecoloración. Se ha demostrado que cuenta con el mejor rendimiento de su clase con una amplia gama de colorantes, incluidos los tintes Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 y Cy5. El medio de montaje ProLong Diamond no suprime los fluoróforos y su capacidad para proporcionar una señal más brillante, sin ningún fondo, le ayuda a garantizar que obtendrá las imágenes de la mejor calidad y resolución para su publicación.
Señales estables durante la obtención de imágenes y para el almacenamiento a largo plazo
El medio de montaje ProLong Diamond es la opción ideal para archivar muestras con tintes fluorescentes o proteínas fluorescentes. También es ideal para conservar la intensidad de la señal durante sesiones prolongadas de obtención de imágenes, como el escaneo repetido bajo iluminación de escaneo láser confocal, o con microscopía de resolución extremadamente alta. Y es fácil de usar: solo hay que retirar el exceso de agua de la muestra teñida y montar. Para visualizar la muestra inmediatamente, elija nuestro medio de montaje sin curado, el medio de montaje SlowFade Diamond.
Logre una excelente equivalencia del índice de refracción para conseguir imágenes nítidas
Para las modernas aplicaciones de obtención de imágenes de alta resolución, la equivalencia del índice de refracción (RI) es esencial. El medio de montaje ProLong Diamond realizará un curado con un RI de 1,47. Además, esta propiedad de curado implica que no necesita usar complejas resinas acrílicas (por ejemplo, esmalte de uñas), que pueden dañar o arruinar objetivos de microscopios modernos si entran en contacto con ellos.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 10mL |
| Tipo de producto | Montaje antidecoloración |
| Contenido y almacenamiento | Un frasco de 10 ml. • Almacenar a una temperatura de 2–8 °C, o congelado a una temperatura de - 20 °C • Proteger de la luz • Estable durante al menos 6 meses después de su recepción |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Línea de productos | ProLong |
| Tipo de reactivo | Solución antidecoloración |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Descripción | ProLong™ Diamond Antifade Mountant with DAPI, 1 x 10 mL |