Learn More
Sartorius Multipacks de pipetas mecánicas Proline Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15693094 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Multipaquetes de pipetas mecánicas
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
20/paq.
Volumen (métrico):
0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 100 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5.000 μL
0,5 a 10 μL, 2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 30 a 300 μL
2 a 20 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5000 μL
2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL
De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Cantidad Volumen (métrico) unitSize
15693094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 20/paq. 2 a 20 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5000 μL 1 set
15613104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 1/paq. De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml 1 set
15643094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 10/paq. 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15673094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 20/paq. 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15653094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 20/paq. 2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15603104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 1/paq. 0,5 a 10 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 30 a 300 μL 1 set
15663094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 10/paq. 0,5 a 10 μL, 2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15683094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 10/paq. 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5.000 μL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15693094 Supplier Sartorius Supplier No. LH728675
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
5 pipetas monocanal (de 2 a 20 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, a l, de 500 a 5000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (0,5 200 μa l, 10 a 1000 μl), gradilla de puntas a 50 puntas (5000 μl), 1 soporte lineal y
Los multipacks combinan un juego de pipetas mecánicas monocanal Proline Plus con bandejas de puntas a juego y accesorios útiles. Sartorius Los multipacks de pipetas mecánicas Proline Pus ofrecen la mejor alternativa para reemplazar sus pipetas mecánicas usadas.
  • Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas
  • Gancho ergonómico para el dedo
  • Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
  • La pantalla de volumen rápida y fácil de leer minimiza el riesgo de errores de ajuste de volumen
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Calibración fácil de usar ''hazlo tú mismo''
  • Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Alta resistencia química y resistencia UV
  • Estándar de alta calidad Optifit Consejos para diversas aplicaciones
  • El mecanismo de carga de puntas Optiload permite la carga de puntas con una fuerza igual constante en cada canal y permite un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
Warranty
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Puntas compatibles Optifit Consejos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Modelo Proline Plus
Número de canales 1
Línea de productos Proline Plus
Esterilidad No estéril
Tipo Multipaquetes de pipetas mecánicas
Volumen (métrico) 2 a 20 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5000 μL
Tipo de filtro Filtros de cono seguro
Incluye 5 pipetas monocanal (de 2 a 20 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, a l, de 500 a 5000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (0,5 200 μa l, 10 a 1000 μl), gradilla de puntas a 50 puntas (5000 μl), 1 soporte lineal y
Cantidad 20/paq.
Monitorización de UV Resistente a UV
Garantía 2 años