Learn More
Sartorius Proline Plus Mechanical Pipette Multipacks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Multipacks combine a set of Proline Plus single-channel mechanical pipettes with matching tip trays and useful accessories. Sartorius Proline Pus Mechanical Pipette Multipacks provides best alternative to replace your used mechanical pipettes.
Marca:  Sartorius LH-728672
616.25 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15663094
  • 1455.00€ / 1 set
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Includes: 4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas para puntas de 96 puntas (de 0,1 a 10μl, 0,5 a 200 μl, 10 a 1000 μl), 1 soporte lineales y 4 soportes de pipetas
Descripción
Descripción
  • Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas
  • Gancho ergonómico para el dedo
  • Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
  • La pantalla de volumen rápida y fácil de leer minimiza el riesgo de errores de ajuste de volumen
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Calibración “hágalo usted mismo” fácil de usar
  • Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Alta resistencia química y resistencia UV
  • Puntas Optifit estándar de alta calidad para diversas aplicaciones
  • El mecanismo de carga de puntas Optiload permite la carga de puntas con una fuerza igual constante en cada canal y permite un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
Servicio Técnico
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Puntas Optifit
Reusable
1
No estéril
De 0,5 a 10, de 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas para puntas de 96 puntas (de 0,1 a 10μl, 0,5 a 200 μl, 10 a 1000 μl), 1 soporte lineales y 4 soportes de pipetas
Resistente a UV
Autoclavable
Proline Plus
Proline Plus
Multipaquetes de pipetas mecánicas
Filtros de cono seguro
10/paq.
2 años
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Proline Plus Mechanical Pipette Multipacks > 4 paquetes Proline Plus; paquete de 20