Includes
3 pipetas monocanal (de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas para puntas de 96 puntas (de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineal y 3 soportes para pipetas individuales
- Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas
- Gancho ergonómico para el dedo
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- La pantalla de volumen rápida y fácil de leer minimiza el riesgo de errores de ajuste de volumen
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Calibración fácil de usar ''hazlo tú mismo''
- Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Estándar de alta calidad Optifit Consejos para diversas aplicaciones
- El mecanismo de carga de puntas Optiload permite la carga de puntas con una fuerza igual constante en cada canal y permite un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
Warranty
Dos años
Spezifikation
Spezifikation
| Puntas compatibles | Optifit Consejos |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Modelo | Proline Plus |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Proline Plus |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Multipaquetes de pipetas mecánicas |
| Volumen (métrico) | 2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL |
| Tipo de filtro | Filtros de cono seguro |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?