Learn More
Sartorius Multipacks de pipetas mecánicas Proline Plus
BIOPHARMA
Código de producto. 15643094 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Multipaquetes de pipetas mecánicas
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
20/paq.
Volumen (métrico):
0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 100 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5.000 μL
0,5 a 10 μL, 2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL
0,5 a 10 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 30 a 300 μL
2 a 20 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5000 μL
2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL
De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Cantidad Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15643094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 10/paq. 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15613104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 1/paq. De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml 1 set
15673094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 20/paq. 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15653094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 20/paq. 2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15603104 Multipaquetes de pipetas mecánicas 1/paq. 0,5 a 10 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 30 a 300 μL 1 set
15663094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 10/paq. 0,5 a 10 μL, 2 a 20 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL 1 set
15683094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 10/paq. 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5.000 μL 1 set
15693094 Multipaquetes de pipetas mecánicas 20/paq. 2 a 20 μL, 10 a 100 μL, 20 a 200 μL, 100 a 1000 μL, 500 a 5000 μL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15643094 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LH728670
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Includes
3 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas para 96 puntas (de 0,2 a 10 μl, de 0,5 200 μl, de 10 a 1000 μl) 1 soportes lineal y 3 soportes para pipetas individuales
Los multipacks combinan un juego de pipetas mecánicas monocanal Proline Plus con bandejas de puntas a juego y accesorios útiles. Sartorius Los multipacks de pipetas mecánicas Proline Pus ofrecen la mejor alternativa para reemplazar sus pipetas mecánicas usadas.
  • Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas
  • Gancho ergonómico para el dedo
  • Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
  • La pantalla de volumen rápida y fácil de leer minimiza el riesgo de errores de ajuste de volumen
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Calibración fácil de usar ''hazlo tú mismo''
  • Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Alta resistencia química y resistencia UV
  • Estándar de alta calidad Optifit Consejos para diversas aplicaciones
  • El mecanismo de carga de puntas Optiload permite la carga de puntas con una fuerza igual constante en cada canal y permite un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Optifit Consejos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Modelo Proline Plus
Número de canales 1
Línea de productos Proline Plus
Esterilidad No estéril
Tipo Multipaquetes de pipetas mecánicas
Volumen (métrico) 0,5 a 10 μL, 10 a 100 μL, 100 a 1000 μL
Tipo de filtro Filtros de cono seguro
Incluye 3 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas para 96 puntas (de 0,2 a 10 μl, de 0,5 200 μl, de 10 a 1000 μl) 1 soportes lineal y 3 soportes para pipetas individuales
Cantidad 10/paq.
Monitorización de UV Resistente a UV
Garantía 2 años