Includes
Tres pipetas monocanal máximo (de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl y de 1 a 10 ml), gradillas de puntas para 96 puntas (de 10 a 1000 μl), a granel en una bolsa: De 0,1 a 5 ml (100 puntas), de 1 a 10 ml (250 puntas), 1 soporte lineal y 3 soportes para pipetas
- Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas
- Gancho ergonómico para el dedo
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- La pantalla de volumen rápida y fácil de leer minimiza el riesgo de errores de ajuste de volumen
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Calibración fácil de usar ''hazlo tú mismo''
- Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Estándar de alta calidad Optifit Consejos para diversas aplicaciones
- El mecanismo de carga de puntas Optiload permite la carga de puntas con una fuerza igual constante en cada canal y permite un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
Garantía
Dos años
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Optifit Consejos |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Modelo | Proline Plus |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Proline Plus |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Multipaquetes de pipetas mecánicas |
| Volumen (métrico) | De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml |
| Tipo de filtro | Filtros de cono seguro |
| Mostrar más |