Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico multicanal Proline™ Plus
BIOPHARMA
Código de producto. 10596845 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
Incrementos:
0,01μL
0,1 μl
0,2 μl
Exactitud:
Del 2 al 0,6%
Del 3 al 0,7%
Del 4 al 1,5%
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Tamaño de la unidad
10596845 12 De 30 a 300 μl 0,2 μl Del 2 al 0,6% 1 PCS
10379314 8 De 10 to 100 μl 0,1 μl Del 3 al 0,7% 1 PCS
10166534 8 De 0,5 to 10 μl 0,01μL Del 4 al 1,5% 1 PCS
10176534 8 De 30 a 300 μl 0,2 μl Del 2 al 0,6% 1 PCS
10596655 12 De 10 to 100 μl 0,1 μl Del 3 al 0,7% 1 PCS
10248304 12 De 0,5 to 10 μl 0,01μL Del 4 al 1,5% 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10596845 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 728240
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Diseñado para ofrecer comodidad y calidad para el pipeteo manual diario. Sartorius Proline™ El pipeteador mecánico multicanal Plus combina una construcción duradera con facilidad de uso, además de la más amplia gama de pipetas para diversos usuarios y aplicaciones. Disponible con 8 o 12 canales y tres intervalos de volumen.
Ideal para profesionales de laboratorio experimentados y estudiantes por igual
  • La gama más amplia de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando los volúmenes necesitan estar listos para evitar errores
  • El mecanismo Optiload permite la carga de la punta con una fuerza igual y constante en cada canal y un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
  • Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
  • Ajuste de volumen ajustable con parada de clic
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Estructura duradera y reforzada con alta resistencia química y UV
Diseño ergonómico y fácil de usar
  • Fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos
  • No es necesario apretar la pipeta durante el pipeteo
  • Expulsión de la punta ligera y fácil
  • Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
  • Proceso de calibración sencillo
  • Números grandes y códigos de color en la pantalla de volumen
  • La codificación de color del volumen permite la selección correcta del volumen de la punta a través del código de color correspondiente
  • Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
  • Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
Certifications
Marcado CE
Garantía
3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Del 2 al 0,6%
Certificaciones/conformidad ISO 9001/13485, ISO 14001
Puntas compatibles Sartorius Consejos
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Naranja
Desechables Reutilizables
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 12
Línea de productos Proline Plus
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 30 a 300 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incrementos 0,2 μl
Precisión 1,00 a 0,25
Monitorización de UV Sí
Garantía 3 años