Descripción
La alta calidad y las ligeras fuerzas de pipeteo proporcionan una experiencia de pipeteo agradable. Cubriendo el rango completo de 0,1 μl a 10 ml, el Proline Plus es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio diarias.
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Ajuste de volumen con resortes de parada
- Aptas para zurdos y diestros
- Compatibles con una amplia variedad de puntas
- Compatibles con la mayoría de tubos de laboratorio más utilizados gracias al cuello de expulsión de punta delgada
- El filtro Safe-Cone evita la contaminación y los daños a la pipeta
- Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
- Fácil limpieza: solo 2-3 piezas para desmontar
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Spécification
| Exactitud | 0,6% |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Puntas compatibles | Punta Optifit para 200 μl, punta con filtro SafetySpace™ de 20 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Optifit Consejo 200 μYo, SafetySpace Punta de filtro 20 μL |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Fix 20 μL |
| Número de canales | 1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?