Description
La alta calidad y las ligeras fuerzas de pipeteo proporcionan una experiencia de pipeteo agradable. Cubriendo el rango completo de 0,1 μl a 10 ml, el Proline Plus es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio diarias.
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Ajuste de volumen con resortes de parada
- Aptas para zurdos y diestros
- Compatibles con una amplia variedad de puntas
- Compatibles con la mayoría de tubos de laboratorio más utilizados gracias al cuello de expulsión de punta delgada
- El filtro Safe-Cone evita la contaminación y los daños a la pipeta
- Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
- Fácil limpieza: solo 2-3 piezas para desmontar
Certifications
Marcado CE
Services
2 años
Specifications
Specifications
| Exactitud | 0,5% |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Puntas compatibles | De 200 μl, punta Optifit para 350 μl, punta con filtro SafetySpace™ de 120 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Optifit Consejo 200 μYo, SafetySpace Punta de filtro 120 μL |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Fix 100 μL |
| Número de canales | 1 |
| Show More |