missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prokineticin R1/PROKR1 Antibody (Multiple seq-one in animal), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 30114247 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30114247 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30114247 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327975IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Prokineticin R1/PROKR1 Monoclonal antibody specifically detects Prokineticin R1/PROKR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Prokineticin R1/PROKR1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Multiple seq-one in animal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-coupled receptor 73, G protein-coupled receptor ZAQ, GPR73, GPR73aG-protein coupled receptor 73, PK-R1, PKR1G-protein coupled receptor ZAQ, prokineticin receptor 1, ZAQ
Especie del huésped Human
Inmunógeno GPR73/ PROKR1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10887
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.