Learn More
Prohibitin Antibody (PHB/3226), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18620159 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620159 0.1 mL 0.10 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18620159 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP308754APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Prohibitin Monoclonal antibody specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Prohibitin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PHB/3226
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen PHB1, prohibitin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35232)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5245
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus