Learn More
Progesterone R/NR3C3 Antibody (PR484) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Código de producto. 18609605 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609605 7 mL 7 ml
1 options
Código de producto. 18609605 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP244916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.78€
    480.90€ / 7 ml
    Ahorro 71.88€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Progesterone R/NR3C3 Monoclonal antibody specifically detects Progesterone R/NR3C3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Progesterone R/NR3C3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PR484
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen NR3C3PRNuclear receptor subfamily 3 group C member 3, progesterone receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Progesterone R/NR3C3 protein (PGR) (Uniprot: P06401 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5241
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus