Learn More
Progabide, TRC
Código de producto. 30420946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420946 1 g -
30414004 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7553501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62666-20-0
Fórmula molecular C17 H16 Cl F N2 O2
Peso molecular (g/mol) 334.77
Sinónimo Butanamide, 4-[[(4-chlorophenyl)(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-, 4-[[(4-Chlorophenyl)(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methylene]amino]butanamide, Gabren, Gabrene, Halogabide, Progabide, SL 76-002, SL 76002
Nombre IUPAC 4-[(Z)-[(4-clorofenilo)-(5-fluoro-2-hidroxifenil)metilideno]aminobutanamida
SMILES NC(=O)CCC\N=C(\c1ccc(Cl)cc1)/c2cc(F)ccc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Progabide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClFN2O2/c18-12-5-3-11(4-6-12)17(21-9-1-2-16(20)23)14-10-13(19)7-8-15(14)22/h3-8,10,22H,1-2,9H2,(H2,20,23)/b21-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0884