Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador blanco de toallitas de rollo pequeño
Código de producto. 12601346 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Montaje en pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
12601346 Montaje en pared cada uno
1 options
Código de producto. 12601346 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 7936
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Adecuado para su uso con los Paños Higienizantes para Manos y Superficies Kleenex™
  • Dispensa hojas de rollo de toallitas sin necesidad de tocar el dispensador, lo que ayuda a reducir la contaminación y la propagación de gérmenes.
  • Recarga rápida con un elegante acabado en blanco fácil de limpiar
  • Mantenimiento sin complicaciones.
  • Ideal para entornos con mucho tránsito como oficinas, escuelas, gimnasios y restaurantes
  • Puede montarse en la pared
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de tela desinfectante
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,3 x 15 x 15 cm
Longitud (imperial) 5.9 in.
Longitud (métrico) 15 cm
Anchura (imperial) 5.9 in.
Anchura (métrico) 15 cm
Altura (imperial) 11.5 in.
Altura (métrico) 15 cm
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar paños desinfectantes para manos y superficies Kleenex en entornos con mucho tránsito como oficinas, escuelas, gimnasios y restaurantes
Cantidad 100/paq.