Learn More
Miele Professional™ Detergente
Código de producto. 15506935 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
pH:
Desde 12,5 hasta 12,7
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. pH unitSize
15506935 Desde 12,5 hasta 12,7 5 litros
1 options
Código de producto. 15506935 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 10265620
Detergente líquido ProCare Lab 10 AP, alcalino, 5 l
  • Sin surfactantes, compuestos de fósforo ni oxidantes.
  • Especialmente desarrollado para Miele Professional
  • Adecuado para todo tipo de materiales
  • Valor de pH de 12,5 a 12,7
  • Para uso con lavadoras de vidrio de laboratorio
  • Excelente para la eliminación de aceites de baja viscosidad, suciedad inorgánica y orgánica, y residuos persistentes o secos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido concentrado
pH Desde 12,5 hasta 12,7
Composición Policarboxilato hidróxido alcalino
Descripción ProCare Lab 10 AP - 5 l
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de utensilios de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Lavadores de laboratorio
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Miele ProCare Lab 10 AP
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide