Learn More
Clorhidrato de proadifeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495989 1 g 1 g
15415999 500 mg 500 miligramos
15405999 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63833.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62-68-0 | C23H32ClNO2 | 389.964 g/mol
Proadifen hydrochloride is an inhibitor of NOS1, AChR, cytochrome P-450, and KIR6. Proadifen hydrochloride bind to the protein moiety of P-450, also reduced the hypoxic response. of Proadifen hydrochloride have good antiarrhythmic effects. SKF-525A substantially reduced the depletion of cardiac norepinephrine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el clorhidrato de proadifeno es un inhibidor de NOS1, AChR, citocromo P-450y KIR6. El clorhidrato de proadifeno se une a la fracción proteica de P-450, también reduce la respuesta hipóxica del clorhidrato de proadifeno y tiene buenos efectos antiarrítmicos. El SKF-525A redujo sustancialmente el agotamiento de la norepinefrina cardíaca.
Solubilidad
Soluble en metanol o agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-68-0
Fórmula molecular C23H32ClNO2
Peso molecular (g/mol) 389.964
Número MDL MFCD00055151
Clave InChI FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, sk&f 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
PubChem CID 65341
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2,2-difenilpentanoato; clorhidrato
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proadifen hydrochloride
Punto de fusión 122°C to 123°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol or water
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.97
Forma física Polvo