Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de proadifen, 95 %
Código de producto. 15530564 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15530564 5 g 5 g
15520564 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15530564 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 457880050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62-68-0 | C23H31NO2·HCl | 389.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-68-0
Fórmula molecular C23H31NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 389.96
Clave InChI FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, SK&F 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
PubChem CID 65341
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2,2-difenilpentanoato; clorhidrato
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proadifen hydrochloride
Punto de fusión 122.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.96
Porcentaje de pureza 95%