Learn More
CleanSpace™ Technology Sistema de energía PRO
Código de producto. 17820705 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
230 L/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
17820705 230 L/min. cada uno
1 options
Código de producto. 17820705 Proveedor CleanSpace™ Technology N.º de proveedor CST1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1288.65€
    997.50€ / paquete de 1
    Ahorro 291.15€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
La Unidad de Potencia PRO es un respirador purificador de aire motorizado (PAPR) compatible con la Máscara Facial Completa CST, la Media Mascarilla CST y una gama de filtros de partículas y gas CST.
  • Un respirador purificador de aire motorizado (PAPR) diseñado para brindar alta protección, comodidad y rentabilidad.
  • Ligero, compacto y cómodo (< 450 g / 1 libra)
  • Un botón de encendido para una operación sencilla
  • AirSensit™ Tecnología: Tecnología de filtro de gestión inteligente (IMFT): Optimización de la vida útil del filtro e información en tiempo real
  • Las funciones de conectividad avanzadas permiten el seguimiento en tiempo real de la protección pulmonar.
  • Compatible con CleanSpace SMART Aplicación (disponible en Google Play y tiendas de aplicaciones de Apple).
  • Control de presión de la mascarilla y flujo de aire sensible a la respiración
  • Botones de ajuste y liberación de la mascarilla adecuados para manos enguantadas
  • Largo tiempo de funcionamiento y corto tiempo de recarga de la batería.
Especificaciones
Duración de la batería Hasta 14 horas
Batería, tipo Polímero de iones de litio
Color Negro
Tipo de filtro Particulado y combinado
Tipo de producto Respirador purificador de aire eléctrico
Tamaño Talla única
Caudal 230 L/min.
Incluye 2 soportes para el cuello y bolsa de transporte
Tiempo de recarga <2 horas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 210 x 180 x 70 mm