missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRMT5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18039483 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
0.20 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18039483 0.05 mL 0.05 ml
18065284 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18039483 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056641SS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

PRMT5 Polyclonal specifically detects PRMT5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRMT5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000
Formulación PBS containing 0.1 mg/ml BSA. with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O14744
Alias de gen EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5,72 kDa ICln-binding protein, HRMT1L5, IBP72, Jak-binding protein 1, JBP1, protein arginine methyltransferase 5, protein arginine N-methyltransferase 5, Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, SKB1, skb1 (S. pombe) homolog, SKB1 homolog (S. pombe), SKB1HsSKB1 homolog
Símbolos de los genes PRMT5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a mixture of synthetic peptides corresponding to human PRMT5 amino acid sequence.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Circadian Rhythm
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10419
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.